59964
Histamine
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
≥97.0% (anhydrous basis, NT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤4.0% water
Colore
white to light yellow
P. eboll.
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
83-84 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide