H6524
N-Hexanoyl-D-sphingosine
≥98% (TLC), synthetic
Sinonimo/i:
C6 ceramide, Caproyl ceramide, N-Caproyl-D-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Tipo di lipide
sphingolipids
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m0/s1
NPRJSFWNFTXXQC-QFWQFVLDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?