376650
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Sinonimo/i:
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-, C₆ Ceramide
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
waxy solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(C(C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+
NPRJSFWNFTXXQC-VHEBQXMUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MAP kinase, protein phosphatase 2A (PP2A)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Venable, M.E., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 26040.
Dobrowsky, R.T., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 15523.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
WGK 3