S7049
D-Sphingosine
synthetic
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
74.2-78.1 °C
Solubilità
chloroform: complete 20 mg/mL, clear, colorless
Tipo di lipide
sphingolipids
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Prkca(24680)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3