860831P
Avanti
C6(6-azido) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860831P, powder
Sinonimo/i:
N-(6-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860831P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860831P
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available