H3878
Hyodeoxycholic acid
≥98%
Sinonimo/i:
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Punto di fusione
200-201 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR1H2(7376) , NR1H3(10062)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard for serum bile acid profiling by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method in rat cells.
- as a component of the growth medium to study its effect as an anti-aging small molecule on the chronological life span (CLS) of the pex5Δ (Δ) strain.
- as a standard for analyzing bile acid composition and total bile acids in mice cells.
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?