T7515
Sodium taurolithocholate
Sinonimo/i:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Taurolithocholic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Saggio
≥97.0% (TLC)
PM
505.69 g/mol
applicazioni
detection
Stringa SMILE
C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C.[Na]
InChI
1S/C26H45NO5S.Na.H/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
CMXYYIRKQPXCIE-RLHFEMFKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This method is particularly useful in research into the role of individual bile acids as signaling molecules; suitable for clinical laboratories to investigate potential mechanisms linked to gut hormone profiles and glycemic control.