S0900000
Sodium taurocholate
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Taurocholic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium taurocholate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
VXRNGJZKPMKERN-NEMAEHQESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)