T6260
Sodium taurochenodeoxycholate
Sinonimo/i:
2-([3α,7α-Dihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl]amino)ethanesulfonic acid sodium salt, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide sodium salt, Taurochenodeoxycholic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (TLC)
Stato
powder
PM
521.69 g/mol
CMC
4
HLB
20.1
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,24?,25+,26-;/m1./s1
IYPNVUSIMGAJFC-ULWOGUKGSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
Protocolli
This method is particularly useful in research into the role of individual bile acids as signaling molecules; suitable for clinical laboratories to investigate potential mechanisms linked to gut hormone profiles and glycemic control.