H5752
17α-Hydroxyprogesterone
≥95%
Sinonimo/i:
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
- for titration against ovarian S9 protein in thin-layer chromatography
- as a substrate for hydroxysteroid dehydrogenase from B. megaterium cultures
- as a cortisone analog to test its effect on voltage-dependent potassium channels (Kv1)
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges