Documenti fondamentali
H-100
Supelco
17α-Hydroxyprogesterone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C18H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)C1(O)CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)C3CCC12C
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i6+1,12+1,15+1
DBPWSSGDRRHUNT-GGSYSODVSA-N
Descrizione generale
A stable labeled internal standard suitable for quantitation of 17α-Hydroxyprogesterone levels in LC-MS/MS testing assays for newborn screening or endocrinology. For LC-MS/MS assays 13C labeled internal standards can offer certain advantages such as eliminating potential issues of isotopic exchange and minimizing separation of later-eluting analytes from a higher substituted deuterium-labeled internal standard.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lifeng Tian et al.
Oncotarget, 5(17), 7303-7315 (2014-09-18)
In our prior publications we characterized a conserved acetylation motif (K(R)xxKK) of evolutionarily related nuclear receptors. Recent reports showed that peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARγ) deacetylation by SIRT1 is involved in delaying cellular senescence and maintaining the brown remodeling
O Rosendo et al.
Journal of dairy science, 87(8), 2535-2545 (2004-08-26)
Fifty-two multiparous Holstein cows were randomly assigned to receive 0 or 20 mg of biotin/d starting at an average of 16 d prepartum and then switched to 0 or 30 mg of biotin/d from calving through 70 d postpartum to
Qi Peng et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(10), 6058-6068 (2009-10-30)
Regulation of T cell immunity by C5a has been suggested from recent studies. However, the underlying mechanisms, particularly the involved cells and biochemical basis, are not well defined. In this study, the direct modulation of dendritic cell (DC) activation and
Han-Gyu Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 463(4), 632-637 (2015-06-06)
We investigated whether endogenous neuregulin 1 (NRG1) is released in a soluble form (called sNRG1) and upregulates expression of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) in autonomic major pelvic ganglion (MPG) neurons of adult rats. To elicit the release of sNRG1, either
Lisa Helbling Chadwick et al.
Chromosoma, 118(4), 445-457 (2009-03-20)
Chromosomal replication results in the duplication not only of DNA sequence but also of the patterns of histone modification, DNA methylation, and nucleoprotein structure that constitute epigenetic information. Pericentromeric heterochromatin in human cells is characterized by unique patterns of histone