G9916
EX-CELL® GTM-3
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Gene Therapy Medium-3 for Adenovirus Production
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
glucose: 2.93 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Ricostituzione
WGK 3