14591C
EX-CELL® HeLa Serum-Free Medium for HeLa Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
serum-free
Sterilità
sterile
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?