Documenti fondamentali
24531C
SAFC
Terreni privi di siero EX-CELL® EBx
without L-Glutamine, without Phenol Red, without Sodium Bicarbonate
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Descrizione
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
2-8°C
Quantità
Formulated to contain 20.7 grams of powder per liter of medium.
Note legali
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)