14531C
Terreni privi di siero EX-CELL® EBx™
Animal-component free, without L-glutamine, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
EX-CELL® EBx™ Serum-Free Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Prodotti consigliati
Descrizione
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Stato
liquid
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: no
phenol red: no
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
2-8°C
Note legali
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?