G75120
Sephadex® G-75
Medium
Sinonimo/i:
Gel filtration media, Gel filtration resin
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
buffer exchange: suitable
Gruppo funzionale matrice
phase
Rigonfiamento
1 g swells to 12-15 mL gel
Diametro delle microsfere
40-120 μm
applicazioni
life science and biopharma
Compatibilità
Cytiva
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Enables rapid desalting, contaminant removal, and buffer exchange in a single step.
- Ideal for buffer exchange and cleanup of large biomolecules with a molecular weight exceeding 80,000.
- Features the highest exclusion limit of 80,000 within the Sephadex G-range.
- Classic gel filtration resin.
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3