G50150
Sephadex® G-50 Size Exclusion Resin
Medium, 100-285 mesh
Sinonimo/i:
Dextran 50
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Sephadex® G-50, Medium
Livello qualitativo
Stato
slurry
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
Agarose
Gruppo funzionale matrice
polymer
Rigonfiamento
-1 g swells to 9-11 mL
Dimensioni delle microsfere
50-150 μm
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Altre note
G50150-500G′s updated product number is GE17-0043-02
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?