GE17-0060-01
Sephadex® G-100
Cytiva 17-0060-01, pack of 100 g
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0060-01
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
100-310 μm (wet)
40-120 μm (dry)
Intervallo di esercizio
2-10
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-0060-01 | 4061835573103 |