G1546
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP), C-terminal
clone GSN149, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Mouse Anti-GFP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GSN149, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?