Key Documents
SAB1305545
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-GFP TAG antibody produced in mouse
clone 168AT1211, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Tag from c-Myc protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
168AT1211, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:4000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide