Documenti fondamentali
MAB1083
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GFP, clone 3F8.2
clone 3F8.2, from mouse
Sinonimo/i:
Green Fluorescent protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La proteina fluorescente verde (GFP), ottenuta dalla medusa Aequorea victoria, viene utilizzata come indicatore fluorescente per il monitoraggio dell'espressione genica in una varietà di sistemi cellulari, inclusi organismi viventi e tessuti fissati. A differenza di altri reporter bioluminescenti, la GFP emette fluorescenza in assenza di substrati, cofattori o di altre proteine intrinseche o estrinseche. La GFP purificata è un monomero da 27 kDa costituito da 238 aminoacidi che emette una luce verde (emissione massima a 509 nm) quando eccitato con luce blu o UV.
Specificità
L'anticorpo reagisce con la proteina GFP da 28 kDa.
Reagisce con le più comuni proteine dei vertebrati contenenti il​tag GFP.
Immunogeno
Epitopo: Full Length
GFP full lenght
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Rileva la GFP utilizzando l′anticorpo anti-GFP, clone 3F8.2 validato per l'uso in WB.
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Western blotting:
Questo anticorpo a concentrazioni 0,125 μg/mL - 1 μg/mL ha rilevato la GFP in 10 ng di proteina GFP ricombinante (N. Cat 14-392).
Qualità
Testato regolarmente mediante Western blotting sulla GFP ricombinante.
Descrizione del bersaglio
28 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobulina di topo purificata in tampone PBS contenente lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un anno dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Western blot: GFP ricombinante
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Anti-GFP from mouse IgG1κ (clones 7.1 and 13.1)
Roche
11814460001
Anti-GFP
Protein A Agarose >98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
Roche
PROTAA-RO
Protein A Agarose
Human cardiovascular progenitor cells develop from a KDR+ embryonic-stem-cell-derived population.
Yang, Lei, et al.
Nature, 453, 524-528 (2008)
Bernadette M DeRussy et al.
Journal of virology, 90(16), 7109-7117 (2016-05-27)
Human cytomegalovirus (HCMV) pUL93 and pUL77 are both essential for virus growth, but their functions in the virus life cycle remain mostly unresolved. Homologs of pUL93 and pUL77 in herpes simplex virus 1 (HSV-1) and pseudorabies virus (PRV) are known
Jake D Howden et al.
BMC biology, 19(1), 130-130 (2021-06-24)
Keratinocytes form the main protective barrier in the skin to separate the underlying tissue from the external environment. In order to maintain this barrier, keratinocytes form robust junctions between neighbouring cells as well as with the underlying extracellular matrix. Cell-cell
Markus S Spurlock et al.
Journal of neurotrauma, 34(11), 1981-1995 (2017-03-03)
Penetrating traumatic brain injury (PTBI) is one of the major cause of death and disability worldwide. Previous studies with penetrating ballistic-like brain injury (PBBI), a PTBI rat model revealed widespread perilesional neurodegeneration, similar to that seen in humans following gunshot