MAB2510
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody, original GFP only, clone 264-449-2
clone 264-449-2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
GFP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
264-449-2, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1:1000
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions and protocols must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2