Nb2-11 Cell Line from rat
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 97041101, rat lymph, Lymphoblast
Sinonimo/i:
Nb2-11 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat lymph
Confezionamento
tube of 5 μg 97041101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 97041101-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
42XY,-17,t(2,4)(q22,q24),t(10,11)(q12,q12),+der(15)t(15,?)(p12,?),-18,+der(18)t(18,?)(p12,?)
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Modified prolactin receptor (the Nb2 form)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
2) Studies of the mechanisms of lactogen induced mitogenesis.
3) Studies into the action of vinca alkaloids.
4) Studies of tumour progression.
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)