SH-SY5Y Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94030304, human nerve, Neuroblast
Sinonimo/i:
SHSY5Y Cells, SK-SH-SY5Y Cells, SY5Y Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human nerve
Confezionamento
tube of 5 μg 94030304-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94030304-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
SH-SY5Y cell line human has been used to:
- study the iron-mediated toxicity of amyloid β peptide
- check the significance of anionic luminescent conjugated polythiophene (LCP) polythiophene acetic acid (PTAA) in vital staining of cells
- study the effect of haloperidol on sigma-1 receptors in guinea pig brain and human neuroblastoma cells
Confezionamento
Altre note
- DNA is stored at -70 °C
- RNA is stored at -70 °C
- Cell line is stored at -196 °C
Profilo DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)