MDBK Cell Line bovine
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90050801, bovine kidney, Epithelial-like
Sinonimo/i:
MDBK (NBL-1) Cells, Madin Darby Bovine Kidney Cells, NBL-1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 90050801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90050801-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 51; hypodiploid
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)