MDCK
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011435, dog kidney, Epithelial-like
Sinonimo/i:
MDCK1 Cells, MDCKI Cells, Madin Darby Canine Kidney Cells, NBL-2 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
dog kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 85011435-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011435-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 78
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)