Documenti fondamentali
R4130
SAFC
Terreno di coltura RPMI-1640
HEPES Modification, with L-glutamine and 25mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Quantità
Formulated to contain 16.4 grams of powder per liter of medium.
Ricostituzione
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ana M S Cardoso et al.
Human molecular genetics, 28(16), 2738-2751 (2019-05-16)
Glioblastoma (GB) is the most aggressive and common form of primary brain tumor, characterized by fast proliferation, high invasion, and resistance to current standard treatment. The average survival rate post-diagnosis is only of 14.6 months, despite the aggressive standard post-surgery treatment
Jayant Dewangan et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 22(10), 1246-1259 (2017-07-28)
Resveratrol (RES) is a natural polyphenol having anti-proliferative activity against breast cancer cells. RES in combination with other chemo modulatory agents, minimizes toxicity and increases efficacy of the treatment. Salinomycin (SAL), a monocarboxylic polyether ionophore is known for selectively targeting
Shilpee Sharma et al.
The Journal of biological chemistry, 293(30), 11687-11708 (2018-05-19)
HIV-1 subtype C (HIV-1C) may duplicate longer amino acid stretches in the p6 Gag protein, leading to the creation of an additional Pro-Thr/Ser-Ala-Pro (PTAP) motif necessary for viral packaging. However, the biological significance of a duplication of the PTAP motif
Michael D Lewis et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 81(6), 1041-1049 (2009-12-10)
Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, can be subdivided into six discrete typing units (DTUs), TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId or TcIIe, each having distinct epidemiologically important features. Dozens of genetic markers are available to determine the DTU to
Sven D Willger et al.
PLoS pathogens, 4(11), e1000200-e1000200 (2008-11-08)
At the site of microbial infections, the significant influx of immune effector cells and the necrosis of tissue by the invading pathogen generate hypoxic microenvironments in which both the pathogen and host cells must survive. Currently, whether hypoxia adaptation is
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.