Documenti fondamentali
R8005
SAFC
Terreno di coltura RPMI-1640
Hybri-Max, Modified, with L-glutamine, 4500 mg/L glucose and 15mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for hybridoma
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
RPMI 1640 Culture Medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin
Componenti
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
HEPES: 3.5745 g/L
NaHCO3: no
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Quantità
Formulated to contain 16.4 grams of powder per liter of medium.
Ricostituzione
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Note legali
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael D Lewis et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 81(6), 1041-1049 (2009-12-10)
Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, can be subdivided into six discrete typing units (DTUs), TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId or TcIIe, each having distinct epidemiologically important features. Dozens of genetic markers are available to determine the DTU to
Sven D Willger et al.
PLoS pathogens, 4(11), e1000200-e1000200 (2008-11-08)
At the site of microbial infections, the significant influx of immune effector cells and the necrosis of tissue by the invading pathogen generate hypoxic microenvironments in which both the pathogen and host cells must survive. Currently, whether hypoxia adaptation is
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Fhernanda R Smiderle et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 58-58 (2011-07-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom extracts have been tested without detailed chemical analyses of its polysaccharide content. For the
Tamara Veiga-Parga et al.
PLoS pathogens, 7(12), e1002427-e1002427 (2011-12-17)
Ocular herpes simplex virus infection can cause a blinding CD4⁺ T cell orchestrated immuno-inflammatory lesion in the cornea called Stromal Keratitis (SK). A key to controlling the severity of SK lesions is to suppress the activity of T cells that
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.