700142P
Avanti
Pregnenolone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3β-hydroxypregn-5-en-20-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 mg (700142P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3