P9129
5-Pregnen-3β-ol-20-one
≥98%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one, Pregnenolone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
ketone
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
Informazioni sul gene
human ... SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Applicazioni
- as a substrate for 3β-HSD at a concentration of 1 μg/mL to study the time-dependent effect of reduced oxygen tension on 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) activity
- as a progestin precursor to study the effects of splenic macrophages on progestin secretion of luteal cells
- in the testicular interstitial cell culture medium at a concentration of 15mg/mL
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?