739545
Pregnenolone-20,21-13C2-16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-20,21-13C2-16,16-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
13C
D
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1+1,6D2,13+1
ORNBQBCIOKFOEO-KXHQNKTISA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?