Documenti fondamentali
H-4-II-E
87031301, rat liver, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
H-4-II-E, 87031301
Origine biologica
rat liver
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat hepatoma Reuber H35
Descrizione della linea cellulare
Exhibits high arylhydrocarbon hydroxylase inducibility and is used to detect picogram levels of planar polychlorinated organic compounds in food extracts and other environmental samples.
Applicazioni
Hormone induced enzymatic studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)