MABN2273
Anti-Amyloid Beta A4 protein Antibody, clone 2D8
clone 2D8, from rat
Sinonimo/i:
ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Amyloid Beta A4 protein in Immunoprecipitation applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Amyloid Beta A4 protein in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Amyloid Beta A4 protein in 10 µg of human Neuroblastoma (Ntera-2) cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1