XX6700059
O-ring, fluoroelastomero A
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Anello di tenuta, Tenuta in fluoroelastomero
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Se collegati a una fonte di pressione esterna, i recipienti pressurizzabili per la dispensazione di liquidi possono essere utilizzati per contenere i liquidi da filtrare attraverso i portafiltri operanti a pressione Millipore. Questi recipienti portatili sono disponibili con capacità di 5, 10 e 20 litri e di 1 gallone. I recipienti sono conformi ai requisiti del codice ASME-UM.
- La chiusura è assicurata da maniglie con serraggio a camma.
- I recipienti sono autoclavabili se ventilati.
- Sono disponibili accessori a norma, quali valvole di sfiato, manometri e raccordi per tubazioni.
- Coperchio accessorio che adatta i recipienti per l′uso sotto vuoto.
Recipienti pressurizzabili
XX6700P01 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 1 gal
XX6700P05 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 5 L
XX6700P10 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 10 L
XX6700P20 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 20 L
Ricambi
6976 Coperchio del recipiente, chiusura a camma
6977 Tubo pescante per recipiente da 5 L
6978 Tubo pescante per recipiente da 10 L
6979 Tubo pescante per recipiente da 20 L
XX6700059 O-ring in fluoroelastomero A
XX6700104 Raccordo a gomito, 1/4 in. da NPTF a M
YY1301009 Tappi NPT da 1/4 in. in acciaio inossidabile
Accessori
TP0001326 Nastro in PTFE, rotolo da 12,5 mm x 6,6 m
XX6700030 Nipplo e giunto a innesto rapido da 1/4 in. NPTM
XX6700034 Tubazione in PVC da 3 metri con diametro interno di 9,5 mm
XX6700035 Tubazione per uso in pressione, DI 1/2 in.
XX67000PK Kit di accessori per recipienti pressurizzabili
XX6700125 Nipplo esagonale da 1/4 in. NPTM 51 mm., in acciaio inossidabile
XX6700L11 Adattatore, M, da 1/4 in. NPT a DI 1/4-1/2 in.
XX6700L15 Manometro, 1/4 in. ASME
XX6700L24 Valvola di sfiato/sicurezza, 7 bar, ASME
XX6700L55 Apparato per il controllo del punto di bolla
YY1301015 Manometro, 0–7 bar
YY2029348 Valvola a sfera, 1/4 in. NPTF, acciaio inossidabile
- La chiusura è assicurata da maniglie con serraggio a camma.
- I recipienti sono autoclavabili se ventilati.
- Sono disponibili accessori a norma, quali valvole di sfiato, manometri e raccordi per tubazioni.
- Coperchio accessorio che adatta i recipienti per l′uso sotto vuoto.
Recipienti pressurizzabili
XX6700P01 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 1 gal
XX6700P05 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 5 L
XX6700P10 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 10 L
XX6700P20 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 20 L
Ricambi
6976 Coperchio del recipiente, chiusura a camma
6977 Tubo pescante per recipiente da 5 L
6978 Tubo pescante per recipiente da 10 L
6979 Tubo pescante per recipiente da 20 L
XX6700059 O-ring in fluoroelastomero A
XX6700104 Raccordo a gomito, 1/4 in. da NPTF a M
YY1301009 Tappi NPT da 1/4 in. in acciaio inossidabile
Accessori
TP0001326 Nastro in PTFE, rotolo da 12,5 mm x 6,6 m
XX6700030 Nipplo e giunto a innesto rapido da 1/4 in. NPTM
XX6700034 Tubazione in PVC da 3 metri con diametro interno di 9,5 mm
XX6700035 Tubazione per uso in pressione, DI 1/2 in.
XX67000PK Kit di accessori per recipienti pressurizzabili
XX6700125 Nipplo esagonale da 1/4 in. NPTM 51 mm., in acciaio inossidabile
XX6700L11 Adattatore, M, da 1/4 in. NPT a DI 1/4-1/2 in.
XX6700L15 Manometro, 1/4 in. ASME
XX6700L24 Valvola di sfiato/sicurezza, 7 bar, ASME
XX6700L55 Apparato per il controllo del punto di bolla
YY1301015 Manometro, 0–7 bar
YY2029348 Valvola a sfera, 1/4 in. NPTF, acciaio inossidabile
Applicazioni
Accessori per portafiltro per la preparazione dei campioni.
Protocolli
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.