Key Documents
93443
Sigma-Aldrich
Triton X-100
BioUltra, for molecular biology, ~10% in H2O
Sinonimo/i:
Triton X-100, Soluzione 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil-polietilenglicole, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Formula condensata:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numero CAS:
Beilstein:
2315025
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
PM
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Concentrazione
~10% in H2O
Numero d'aggregazione
100-155
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
0.23 mM
Temp. transizione
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Densità
1.01 g/mL at 20 °C
1.070 g/cm3
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 310 nm
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
HLB
13.5
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triton X-100 è un comune tensioattivo ed emulsionante non ionico utilizzato di frequente nelle applicazioni biochimiche per solubilizzare le proteine. È considerato un detergente relativamente delicato, non denaturante, ed è citato in numerosi riferimenti bibliografici come reagente di uso abituale. Viene usato per la lisi cellulare finalizzata all′estrazione di proteine e organuli cellulari. Può inoltre permeabilizzare la membrana delle cellule viventi per la trasfezione.
Applicazioni
Triton X-100 è stato usato:
  • Per la permeabilizzazione delle cellule prima dell′applicazione di tecniche come l′immunofluorescenza indiretta e la citometria a flusso
  • Come componente del tampone di lisi usato per l′omogeneizzazione di cellule
  • Come componente del tampone di bloccaggio nella colorazione di immunofluorescenza
  • Per la preparazione delle cellule nella colorazione a doppia fluorescenza
Azioni biochim/fisiol
Tensioattivo non ionico di uso comune adoperato per il recupero dei componenti di membrana in condizioni delicate non denaturanti.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia molecolare
  • Privo di Dnasi, Rnasi, nickasi e proteasi
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità per un ampio ventaglio di applicazioni
  • Prodotto di purezza elevata per applicazioni di ricerca
  • Testato per verificare la presenza di anioni e cationi in tracce.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Triton™ X-100 Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
Millipore
648462
Triton X-100
Triton™ X-100 EMPROVE® EXPERT Ph Eur
SAFC
1.08643
Triton X-100
The effect of artificial shrinkage and assisted hatching on the development of mouse blastocysts and cell number after vitrification.
Kim H J, et al.
Clinical and Experimental Reproductive Medicine, 42(3), 94-100 (2015)
Oxysterols in adipose tissue-derived mesenchymal stem cell proliferation and death.
Silva S F, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 169, 164-175 (2017)
Creation of an injectable in situ gelling native extracellular matrix for nucleus pulposus tissue engineering.
Wachs R A, et al.
The Spine Journal : Official Journal of the North American Spine Society, 17(3), 435-444 (2017)
Melittin exerts an antitumor effect on non small cell lung cancer cells.
Zhang S F and Chen Z
Molecular Medicine Reports, 16(3), 3581-3586 (2017)
Alena Balashova et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 1033-1033 (2019-10-22)
It is well-known that hyaluronic acid (HA) as a component of brain extracellular matrix (ECM) plays a pivotal role in the nervous system and is involved in synaptic plasticity changes in vascular cognitive impairment and dementia. HA breakdown is a