238589
IGEPAL® CA-720
average Mn ~735
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene (12) isooctylphenyl ether, Polyoxyethylene (12) octylphenyl ether, branched
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
PM
average Mn ~735
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
Densità
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in reverse transcription (RT) mix for the recovery of variable heavy-light pairs (VH/VL) from sorted cells
- in critical commercial assays
- a surfactant in electrokinetics (EK) for the removal of organic contaminants
- as a component of a binary mixture of Igepal and toluene to determine its density (ρ) and dynamic viscosity (η) to study the nature of the molecular interactions present in surfactants and cosurfactant mixtures
Caratteristiche e vantaggi
- Improves system stability and durability
- Exhibit good wetting properties
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?