X102
Triton™ X-102
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
PM
757 g/mol
CMC
0.33 mM
Temp. transizione
cloud point 88 °C
HLB
14.4
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Effect of nonionic surfactants on the solubilization of alachlor.: This study explores the use of Triton X-102 in enhancing the solubility of alachlor, a widely used herbicide, demonstrating its potential to improve the environmental behavior and efficacy of agricultural chemicals (Xiarchos & Doulia, 2006).
- Enantioselectivity of structurally modified poly(sodium undecenoyl-L-leucinate) by insertion of Triton X-102 surfactant molecules.: Investigates the modification of chiral separation media with Triton X-102, enhancing enantioselective capabilities in electrophoresis applications, critical for the pharmaceutical industry (Tarus et al., 2004).
- Purification and characterization of human leukotriene C4 synthase.: Demonstrates the use of Triton X-102 in the purification processes of key enzymes involved in inflammatory responses, aiding in the development of anti-inflammatory drugs (Penrose et al., 1992).
- Partial purification and characterization of erythropoietin receptors from erythroid progenitor cells.: Utilizes Triton X-102 to isolate and study erythropoietin receptors, contributing to better understanding and treatment of anemias (Im et al., 1990).
- Isolation and characterization of insulin receptors from rat kidney glomeruli and tubules.: Explores the role of Triton X-102 in isolating specific receptors, enhancing knowledge on kidney function and potential targets for diabetes treatment (Im et al., 1988).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?