Documenti fondamentali
C32
87090201, human skin, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
C32, 87090201
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 87090201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87090201-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 45
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human amelanotic melanoma
Descrizione della linea cellulare
C32 belongs to the C32r type cultures with the marker M2r substituting the original ring marker M2R. Tumours can be produced in nude mice after 1-2 months (1,000,000 cells injected).
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)