Documenti fondamentali
BL-3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
bovine blood
Confezionamento
tube of 5 μg 86062401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86062401-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 60, aneuploid, modal no. 65
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bovine leukaemic lymphoblast
Descrizione della linea cellulare
BL-3 was established from a neoplastic lymph node of a 3 month old male calf. BVDV positive.
Applicazioni
Virus studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells should not be over diluted.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)