Key Documents
EBTr
87090202, bovine trachea, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
EBTr, 87090202
Origine biologica
bovine trachea
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 60
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bovine foetal trachea
Descrizione della linea cellulare
Derived from the trachea of a male bovine foetus. The cell line can be used for isolation, replication and quantitation of BVDV, IBRV and parainfluenza type 3 virus. Growth and morphological characteristics decline beyond passage number 55.
Applicazioni
Virus studies: BVDV, IBRV and parainfluenza type 3 virus.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.