LL/2(LLc1)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90020104, mouse lung, Not specified
Sinonimo/i:
LLC1 Cells, Lewis lung carcinoma line 1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse lung
Confezionamento
tube of 5 μg 90020104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90020104-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)