NCI-H322 Cell Line human
95111734, human lung (cervical node metastasis), Not specified
Sinonimo/i:
H322 Cells, NCI-322 Cells, NCI-H322T Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
NCI-H322 Cell Line human, 95111734
Origine biologica
human lung (cervical node metastasis)
Descrizione
Human Caucasian bronchioalveolar carcinoma
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture