HT29 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91072201, human colon, Epithelial
Sinonimo/i:
HT29 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human colon
Confezionamento
tube of 5 μg 91072201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072201-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, hypertriploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Secretory component of Immunoglobulin A (IgA), Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)