Documenti fondamentali
CPAE
86111401, bovine cardiovascular , Endothelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
CPAE, 86111401
Origine biologica
bovine cardiovascular
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 60, diploid
Morfologia
Endothelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bovine pulmonary artery endothelium
Descrizione della linea cellulare
Established from the main stem pulmonary artery of a young, female cow (Bos taurus). The cells have angiotensin-converting enzyme activity. BVDV positive.
Applicazioni
Enzymatic studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)