Documenti fondamentali
94310
Sigma-Aldrich
Uricase from Bacillus fastidiosus
lyophilized, ~9 U/mg
Sinonimo/i:
Urate oxidase
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Bacillus sp. (B. fastidiosus)
Livello qualitativo
Stato
powder
Qualità
lyophilized
Attività specifica
~9 U/mg
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
90—100%
Colore
white to faint beige
Solubilità
5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow (in enzyme dilution buffer)
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.OCC1OC(C(O)C1OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N3C=CC(=O)NC3=O)N4C=CC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Research area: Cell signaling
Uricase is present in many organisms, such as, archaea, bacteria, and eukaryotes. The Gut microbiome is the major source of uricase, a homotetrameric enzyme containing four identical 34 kDa subunits.
Applicazioni
Uricase may be used for the determination of uric acid in biological fluids. It may be helpful in the spectrophotometric determination of purines and purine nucleosides.
Azioni biochim/fisiol
Uricase catalyzes the oxidation of uric acid to 5-hydroxyisourate, which subsequently forms (S)-allantoin. It is involved in purine metabolism, urate degradation and (S)-allantoin formation The absence of functional uricase in humans has significant physiological and pathophysiological implications. It has been associated with higher serum uric acid levels, leading to an increased risk of conditions related to uric acid crystallization, such as gout. Uricase has emerged as an important therapeutic target for the treatment of conditions related to hyperuricemia, such as gout.
Definizione di unità
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmole uric acid at pH 9.1 and 37 °C.
Altre note
For the determination of uric acid in biological fluids; In the spectrophotometric determination of purines and purine nucleosides.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
U. Naegele et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 7, 140-140 (1985)
M.H. Jensen et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 7, 101-101 (1985)
Patrizia Zaramella et al.
Pediatrics, 131(1), e309-e312 (2012-12-05)
This case report describes a preterm newborn infant who was treated with a single dose of rasburicase for an increase in uric acid level. He died on the third day as a result of complications of hemolysis, which appeared to
Sara Cipriani et al.
Journal of neurochemistry, 123(1), 172-181 (2012-06-08)
Urate is the end product of purine metabolism and a major antioxidant circulating in humans. Recent data link higher levels of urate with a reduced risk of developing Parkinson's disease and with a slower rate of its progression. In this
Chia-Ter Chao et al.
Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, 21(5), 498-500 (2012-06-13)
To report a case of huge hepatocellular carcinoma associated with tumor lysis syndrome and its management. A 51-year-old hepatitis B carrier visited our clinic with progressive weight loss over recent months. Abdominal ultrasonography and magnetic resonance imaging revealed a huge