U2625
Uric acid
≥99%, crystalline
Sinonimo/i:
2,6,8-Trihydroxypurine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
100
200
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in inducing hyperuricemia in mice
- as a component of digestion fluid for the simulation of in vitro human digestion model
- in selectivity test of the glucose sensor in sweat-based diabetes monitoring
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Uric acid is not a direct additive to any of the classical cell culture media. However, it is present in animal sera. Consequently, uric acid is typically present in complete serum-supplemented classical cell culture systems.