68519
(R)-(−)-Mevalonolactone
≥90.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-δ-valerolactone, (R)-Mevalolactone, D-Mevalonic acid lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]/D -20±3°, c = 1 in ethanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/t6-/m1/s1
JYVXNLLUYHCIIH-ZCFIWIBFSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup