Documenti fondamentali
43987
Supelco
(S)-Mevalonic acid lithium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate, S-MVA-Li
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O4 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@](CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Azioni biochim/fisiol
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)