161683
4-Cyclopentene-1,3-dione
95%
Sinonimo/i:
1-Cyclopentene-3,5-dione, 2-Cyclopenten-1,4-dione, 2-Cyclopentene-1,4-dione, Cyclopent-4-en-1,3-dione, Cyclopentene-3,5-dione, Cyclopentenedione
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
60 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2H,3H2
MCFZBCCYOPSZLG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?