77597
1-Pentanol
analytical standard
Sinonimo/i:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10 %, 100 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol